Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Burkar med polypropen skruvlock
Produktkod. 12487391 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Autoklaveringsbar:
Får inte autoklaveras
Färg:
Genomskinligt
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 36
Paket med 48
Paket med 72
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Autoklaveringsbar Färg Förpackningsstorlek
12487391 1000 mL Får inte autoklaveras Klart Paket med 24
12437391 30 mL Får inte autoklaveras Klart Paket med 72
12477381 30 mL Får inte autoklaveras Genomskinligt Paket med 72
12447391 60 mL Får inte autoklaveras Klart Paket med 48
12487381 60 mL Får inte autoklaveras Genomskinligt Paket med 48
12427381 60 mL Får inte autoklaveras Genomskinligt Paket med 48
12497381 125 mL Får inte autoklaveras Genomskinligt Paket med 36
12457391 125 mL Får inte autoklaveras Klart Paket med 36
12467391 250 mL Får inte autoklaveras Klart Paket med 36
12407391 250 mL Får inte autoklaveras Genomskinligt Paket med 36
12447381 250 mL Får inte autoklaveras Genomskinligt Paket med 36
12417391 500 mL Får inte autoklaveras Genomskinligt Paket med 24
12477391 500 mL Får inte autoklaveras Klart Paket med 24
12457381 500 mL Får inte autoklaveras Genomskinligt Paket med 24
12427391 1000 mL Får inte autoklaveras Genomskinligt Paket med 24
12467381 1000 mL Får inte autoklaveras Genomskinligt Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 12487391 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W209917
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3235.00 SEK
    2283.45 SEK / Paket med 24
    Save 951.55 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 21-04-2027
WHEATON™ Wide Mouth Jars i polypropen och polystyren med skruvlock är hållbara behållare som finns i PP eller PS med PP-skruvlock utan eller skumfodrad. PP-burkar med ofodrad lock är autoklavbara och idealiska för säker förvaring av fasta prover och pulver.
  • God beständighet mot oorganiska kemikalier
  • Förmonterad vit polypropenskruvlock med skummad polyetenfoder
Specifikationer
Kapacitet 32 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Färg Klart
Diameter (engelska) 4,56 tum.
Inkluderar Skruvlock
Material Polystyren
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Vitt
Klarhet Klart
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Höjd (metrisk) 97 mm
Höjd (engelska) 3,8 tum
Kemisk etikett Omärkt
Förslutningsfoder Polyetenskum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 120-400 mm
Diameter (metrisk) 116 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 32 oz.
Form Rund
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Burk