Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Burkar med polypropen skruvlock
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
- Slitstark behållare med god kemikaliebeständighet
- Förmonterad vit polypropenskruvlock ofodrad eller med skummad polyetenfoder
- Polypropenbehållare är autoklaverbar; locket är inte autoklaverbart
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 4,2 oz., 125 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (engelska) | 2,08 tum. |
| Inkluderar | Skruvlock |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Klarhet | Naturlig |
| Förslutning ingår | Yes |
| Visa mer |