Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Burkar med polypropen skruvlock
Produktkod. p-4380944 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Autoklaveringsbar:
Autoklaverbar (endast flaska)
Får inte autoklaveras
Färg:
Klart
Naturlig
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 36
Paket med 48
Paket med 72
Produktkod. 12437391
Brand: DWK Life Sciences W209912
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
  • God beständighet mot oorganiska kemikalier
  • Förmonterad vit polypropenskruvlock med skummad polyetenfoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 1,01 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1,01 oz.
Färg Klart
Diameter (engelska) 1,53 tum.
Inkluderar Skruvlock
Material Polystyren
Stängningsfärg Vitt
Klarhet Klart
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 41 mm
Produkttyp Burk
Höjd (engelska) 1,61 tum.
Förslutningsfoder Polyetenskum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 43-400 mm
Diameter (metrisk) 39 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras