Läs mer
DWK Life Sciences™ Wheaton™ KeepIT™ Frysboxar
Produktkod. 15362322 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Färg:
Blått
Grön
Gult
Rosa
Rött
Vitt
Håller:
100 (1,2 till 2 mL invändig gängad kryogen injektionsflaska)
Typ:
Frysbox
KeepIT -100 frysbox
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Håller Typ unitSize
15362322 Rött 100 (1,2 till 2 mL invändig gängad kryogen injektionsflaska) Frysbox Paket med 10
15392322 Rosa 100 (1,2 till 2 mL invändig gängad kryogen injektionsflaska) Frysbox Paket med 10
15382322 Gult 100 (1,2 till 2 mL invändig gängad kryogen injektionsflaska) Frysbox Paket med 10
13486626 Vitt 100 (1,2 till 2 mL invändig gängad kryogen injektionsflaska) Frysbox Paket med 10
15322332 Blått 100 (1,2 till 2 mL invändig gängad kryogen injektionsflaska) Frysbox Paket med 10
15312332 Grön 100 (1,2 till 2 mL invändig gängad kryogen injektionsflaska) KeepIT -100 frysbox Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15362322 Leverantör DWK Life Sciences™ Leverantörsnummer W651704R
Ger en idealisk metod för batchning och lagring av prover.
Sex olika färger matchar färgerna på CryoELITE Kryogena flaskor, skapar alternativ för batchning och identifiering av grupper av prover.
  • KeepIT-100 rymmer upp till 100 invändiga gängade flaskor, KeepIT-81 rymmer 81 externt gängade flaskor och KeepIT-25 rymmer upp till 25 invändiga eller externa gängade kryogena flaskor; Flaskstorlekar: 1,2– 2 ml
  • Öppningar i botten underlättar skanningen CryoELITE 2D Data Matrix Streckkod Infogar och möjliggör dränering av flytande kväve
  • Tillverkad av Eastman Tritan™ BPA-fritt, splitterbeständigt harts
  • Standardfotavtryck är kompatibelt med förvaringshyllor för flytande kväve och fryslådor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Rött
Material Copolyesterharts
Form Fyrkantig
Typ Frysbox
För användning med (applikation) Batchning och lagring av prover
Håller 100 (1,2 till 2 mL invändig gängad kryogen injektionsflaska)
Mått (L x B x H) 5,1 x 5,1 x 2 tum. (13 x 13 x 5,2 cm)
Längd (engelska) 5,1 tum
Längd (metrisk) 13 cm
Bredd (engelska) 5,1 tum
Bredd (metrisk) 13 cm
Höjd (engelska) 2 tum
Höjd (metrisk) 5.2 cm