Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE droppflaskor
Utmärkt kemikaliebeständighet
Brand:  DWK Life Sciences W242824
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 12426181
  • 1675.00 SEK / Paket med 100
Bara null kvar
Beräknad leverans: 09-01-2026
Beskrivning
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • Förpackad i lådor om 100, 1000 eller bulk
Beställningsinfo
Dropparspetsar och lock måste beställas separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
10 ml, 0,34 oz.
0,34 oz.
1 tum
100/Cs.
Nej
45 mm
Cellulosaacetatproprionat
25 mm
10 mL
Naturlig
LDPE
100/Cs.
Får inte autoklaveras
1,77 tum.
15-415 mm
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE droppflaskor > Cap finish: 15-415; 10 ml; 100/Cs.