Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Läckagesäkra bärnstensfärgade HDPE-flaskor med lock
Produktkod. 10797554 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Halsfinish:
13-425
20-410
24-410
28-410
38-430
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
Paket med 72
Produktkod. 10797554
Brand: DWK Life Sciences 209127
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk primär förpackningslösning för analyser i diagnostiska kit, och även kemiska och lagringsändamål. Med dubbelförsegling med lock påsatt.
Med dubbelförsegling med lock påsatt
Idealisk för kort- och långtidsförvaring och förpackning.
  • Smal mun
  • Ingen dropphäll för ren hällning
  • Påsatt polypropenlock förblir tätt under en längre tid
  • Bekvämlighet packad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 4,2 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelska) 4,2 oz.
Färg Bärnsten
Diameter (engelska) 1,96 tum.
Material HDPE
Halsfinish 24-410
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Höjd (metrisk) 101 mm
Höjd (engelska) 3,9 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 24-410 mm
Diameter (metrisk) 50 mm
Förslutningstyp Skruvlock