Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Läcka-resistenta naturliga LDPE-flaskor med bred mun
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
125 mL
250 mL
Stängningsstorlek:
28-410 mm
38-410 mm
43-410 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 72
Beskrivning
- Ingen dropphäll för ren hällning
- Påsatt polypropenlock förblir tätt under en längre tid
- Bekvämlighet packad
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Kapacitet (engelska) | 8,45 uns |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (engelska) | 2,4 tum |
| Inkluderar | Dubbel försegling, droppfri läpp |
| Material | LDPE |
| Förpackning | Bekvämlighet |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Mun | Bred |
| Form | Rund |
| Visa mer |