Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Insats med begränsad volym för flaskor med standardöppning
Produktkod. 12443691 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,10 ml
0,25 ml
Material:
Borsilikatglas
Glas
Volym (engelska) Insert:
0,003 oz.
0,006 oz.
Volym (metrisk) Infoga:
0,1 ml
0,2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Material Volym (engelska) Insert Volym (metrisk) Infoga unitSize
12443691 0,25 ml Borsilikatglas 0,006 oz. 0,2 ml Paket med 1000
12624803 0,10 ml Glas 0,003 oz. 0,1 ml Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12443691 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 225350531
Från kemikalier till kromatografi
Använd kampanjkoden 27991
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den ursprungliga designen som används i de flesta autosamplare
  • Standard crimp top
  • Borosilikatglas av typ I
  • Insats med begränsad volym
  • Använd med 11 mm aluminium E-Z Seals™
  • För 12 x 32 mm flaskor med standardöppning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 0,25 ml
Volym (engelska) Insert 0,006 oz.
Volym (metrisk) Infoga 0,2 ml
Basstil Plan