Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Insats med begränsad volym för flaskor med standardöppning
Produktkod. 12624803 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,10 ml
0,25 ml
Material:
Borsilikatglas
Glas
Volym (engelska) Insert:
0,003 oz.
0,006 oz.
Volym (metrisk) Infoga:
0,1 ml
0,2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Material Volym (engelska) Insert Volym (metrisk) Infoga Förpackningsstorlek
12624803 0,10 ml Glas 0,003 oz. 0,1 ml Paket med 100
12443691 0,25 ml Borsilikatglas 0,006 oz. 0,2 ml Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12624803 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 225260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1107.75 SEK
    1045.13 SEK / Paket med 100
    Save 62.62 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-03-2027
Den ursprungliga designen som används i de flesta autosamplare
  • Standard crimp top
  • Borosilikatglas av typ I
  • Insats med begränsad volym
  • Använd med 11 mm aluminium E-Z Seals™
  • För 12 x 32 mm flaskor med standardöppning
Specifikationer
Färg Clear
Material Glas
Sterilitet Non-sterile
Volym (metrisk) 0,10 ml
Volym (engelska) Insert 0,003 oz.
Volym (metrisk) Infoga 0,1 ml
Förslutningstyp Crimp Top
Kvantitet 100/Cs.
Markeringspunkt No
Autoklaveringsbar Autoclavable
Produkttyp Bottom Spring Insert