Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Flytande scintillationsflaskor
Produktkod. 12447351 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Material (liner):
Metallfolie/kork
Polyeten
Kvantitet:
1000/Cs.
500/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
Produktkod. 12447351
Brand: DWK Life Sciences 986722
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger ett ekonomiskt alternativ till vanliga scintillationsflaskor. Wheaton™ Liquid Scintillation Vials är tillverkade av styv men ändå flexibel HDPE-plast.
  • Med ureakapslar
  • Med metallfolie/korkfoder
Beställningsinfo
OD x H: 1,125 x 2,375 tum. (27 x 61 mm) med lock. Minsta hals-ID, 0,5 tum. (12,3 mm). Förpackad i verktygsbrickor med varje avdelad bricka som rymmer 100 flaskor. Förpackade med lock eller kapslar förpackade separat. Kartonger med 1000 injektionsflaskor är förpackade i en enda plastpåse med lock i en separat påse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Metallfolie/kork
Diameter (engelska) Innerhals 0,5 tum
Diameter (engelska) Yttre 1,06 tum
Diameter (metrisk) Innerhals 12.7 mm
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 27 mm
Material HDPE
Volym (metrisk) 20 mL
Höjd (engelska) 2,4 tum
nr per ärende 1000
Förpackningstyp Bricka - 60 flaskor/bricka, 8 brickor/låda
Volym (engelska) 0,67 oz.
Stängningsmaterial Urea
Förslutningstyp Skruvlock (förpackad separat)
Höjd (metrisk) 61 mm
Kvantitet 1000/Cs.