Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Flytande scintillationsflaskor
Produktkod. 12477341 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Material (liner):
Metallfolie/kork
Polyeten
Kvantitet:
1000/Cs.
500/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material (liner) Kvantitet Förpackningsstorlek
12477341 Polyeten 500/Cs. Paket med 500
12447351 Metallfolie/kork 1000/Cs. Paket med 1000
11556325 Metallfolie/kork 500/Cs. Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12477341 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 986706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4532.00 SEK
    4106.20 SEK / Paket med 500
    Save 425.80 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 11-11-2026
Ger ett ekonomiskt alternativ till vanliga scintillationsflaskor. Wheaton™ Liquid Scintillation Vials är tillverkade av styv men ändå flexibel HDPE-plast.
  • Med ureakapslar
  • Med metallfolie/korkfoder
Beställningsinfo
OD x H: 1,125 x 2,375 tum. (27 x 61 mm) med lock. Minsta hals-ID, 0,5 tum. (12,3 mm). Förpackad i verktygsbrickor med varje avdelad bricka som rymmer 100 flaskor. Förpackade med lock eller kapslar förpackade separat. Kartonger med 1000 injektionsflaskor är förpackade i en enda plastpåse med lock i en separat påse.
Specifikationer
Material (liner) Polyeten
Diameter (engelska) Innerhals 0,5 tum
Diameter (engelska) Yttre 1,06 tum
Diameter (metrisk) Innerhals 12.7 mm
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 27 mm
Material HDPE
Sterilitet Non-sterile
Volym (metrisk) 20 mL
Höjd (engelska) 2,4 tum
nr per ärende 500
Förpackningstyp Bricka - 60 flaskor/bricka, 8 brickor/låda
Volym (engelska) 0,67 oz.
Stängningsmaterial Urea
Förslutningstyp Fäst skruvlock
Kvantitet 500/Cs.
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Höjd (metrisk) 61 mm
Produkttyp Scintillation Vial