Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Flytande scintillationsflaskor
Product Code. p-206305 Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Material (liner):
Metallfolie/kork
Polyeten
Kvantitet:
1000/Cs.
500/Cs.
Unit Size:
Paket med 1000
Paket med 500
Product Code. 12477341
Brand: DWK Life Sciences 986706
Only null left
Add to basket
Add to basket
Ger ett ekonomiskt alternativ till vanliga scintillationsflaskor. Wheaton™ Liquid Scintillation Vials är tillverkade av styv men ändå flexibel HDPE-plast.
  • Med ureakapslar
  • Med metallfolie/korkfoder
Order Info
OD x H: 1,125 x 2,375 tum. (27 x 61 mm) med lock. Minsta hals-ID, 0,5 tum. (12,3 mm). Förpackad i verktygsbrickor med varje avdelad bricka som rymmer 100 flaskor. Förpackade med lock eller kapslar förpackade separat. Kartonger med 1000 injektionsflaskor är förpackade i en enda plastpåse med lock i en separat påse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material (liner) Polyeten
Diameter (engelska) Innerhals 0,5 tum
Diameter (engelska) Yttre 1,06 tum
Diameter (metrisk) Innerhals 12.7 mm
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 27 mm
Material HDPE
Volym (metrisk) 20 mL
Höjd (engelska) 2,4 tum
nr per ärende 500
Förpackningstyp Bricka - 60 flaskor/bricka, 8 brickor/låda
Volym (engelska) 0,67 oz.
Stängningsmaterial Urea
Förslutningstyp Fäst skruvlock
Höjd (metrisk) 61 mm
Kvantitet 500/Cs.