Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Lågdensitet utökade kontrollerade droppspetsar (13 mm)
13 mm förlängd kontrollerad droppspets gjord av LDPE (Low Density Polyethylene)
Brand:  DWK Life Sciences W242411-A
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 12476031
  • 3880.00 SEK / Paket med 1000
Bara null kvar
Beräknad leverans: 08-01-2026
Beskrivning
  • Förlängd kontrollerad droppspets doserar en droppe i taget
  • Den genomsnittliga droppstorleken är 44 μL± 6 μL
  • Fall på 1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Rosa
1000 Cs.
41μ L
Droppa flaska i plast
Polyeten
ISO 9001
Dropper Tips
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
One moment while we fetch your results.
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ Lågdensitet utökade kontrollerade droppspetsar (13 mm) > Rosa; 1000/Cs.