Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Lågdensitet utökade kontrollerade droppspetsar (13 mm)
13 mm förlängd kontrollerad droppspets gjord av LDPE (Low Density Polyethylene)
Brand: DWK Life Sciences W242416-A
3717.44 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Förlängd kontrollerad droppspets doserar en droppe i taget
- Den genomsnittliga droppstorleken är 44 μL± 6 μL
- Fall på 1000
Specifikationer
Klart | |
1000 Cs. | |
41μ L | |
Droppa flaska i plast |
LDPE | |
ISO 9001 | |
Dropper Tips |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ Lågdensitet utökade kontrollerade droppspetsar (13 mm) > Grön; 1000/Cs.
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering