Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Lågdensitet utökade kontrollerade droppspetsar
Produktkod. 10697333 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Blått
Grå
Gult
Klart
Lila
Naturlig
Orange
Rosa
Rött
Vitt
Material:
LDPE
Polyeten
nr per ärende:
100 Cs.
1000 Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Produktkod. 10697333
Brand: DWK Life Sciences 242404
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
8 mm förlängd kontrollerad droppspets gjord av LDPE (Low Density Polyethylene)
  • Förlängd kontrollerad droppspets doserar en droppe i taget
  • Den genomsnittliga droppstorleken är 44 μL± 6 μL
  • Ask om 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
Material LDPE
nr per ärende 100 Cs.
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Drop Storlek 41μ L
Produkttyp Dropper Tips
För användning med (utrustning) Droppa flaska i plast