Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Lågdensitet utökade kontrollerade droppspetsar
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Blått
Grå
Gult
Klart
Lila
Naturlig
Orange
Rosa
Rött
Vitt
Material:
LDPE
Polyeten
nr per ärende:
100 Cs.
1000 Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Beskrivning
- Förlängd kontrollerad droppspets doserar en droppe i taget
- Den genomsnittliga droppstorleken är 44 μL± 6 μL
- Fall på 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rosa |
| Material | LDPE |
| nr per ärende | 1000 Cs. |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Drop Storlek | 41μ L |
| Produkttyp | Dropper Tips |
| För användning med (utrustning) | Droppa flaska i plast |