Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Lågdensitet förlängda kontrollerade droppspetsar (15 mm)
15 mm förlängd kontrollerad droppspets gjord av LDPE (Low Density Polyethylene)
383.47 SEK - 3589.21 SEK
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Drop Storlek 41μ L
Produkttyp Dropper Tips
För användning med (utrustning) Droppa flaska i plast
Se fler specifikationer
Produkter 15
Produktkod Brand Färg Material nr per ärende Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Färg Material nr per ärende Pris Kvantitet och tillgänglighet  
12436061
Visa dokument
DWK Life Sciences
W242424-A
Blått Polyeten 1000 Cs.
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
3750.00 SEK
3589.21 SEK / Paket med 1000
Spara 160.79 SEK
4% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 23-10-2025
Lägg i varukorgen
11744209
Visa dokument
DWK Life Sciences
242424
Blått LDPE 100 Cs.
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
415.00 SEK
396.86 SEK / Paket med 100
Spara 18.14 SEK
4% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 10-03-2026
Lägg i varukorgen
12456061
Visa dokument
DWK Life Sciences
W242425-A
Grå Polyeten 1000 Cs.
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
3750.00 SEK
3589.21 SEK / Paket med 1000
Spara 160.79 SEK
4% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 10-03-2026
Lägg i varukorgen
12476061
Visa dokument
DWK Life Sciences
W242426-A
Klart Polyeten 1000 Cs.
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
3750.00 SEK
3589.21 SEK / Paket med 1000
Spara 160.79 SEK
4% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 10-03-2026
Lägg i varukorgen
12448802
Visa dokument
DWK Life Sciences
242426
Klart LDPE 100 Cs.
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
415.00 SEK
396.86 SEK / Paket med 100
Spara 18.14 SEK
4% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 10-03-2026
Lägg i varukorgen
12456051
Visa dokument
DWK Life Sciences
W242421-01-A
Naturlig LDPE 1000 Cs.
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
3750.00 SEK
3589.21 SEK / Paket med 1000
Spara 160.79 SEK
4% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 23-10-2025
Lägg i varukorgen
12416061
Visa dokument
DWK Life Sciences
W242423-A
Orange Polyeten 1000 Cs.
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
3520.00 SEK
3368.59 SEK / Paket med 1000
Spara 151.41 SEK
4% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 10-03-2026
Lägg i varukorgen
12476051
Visa dokument
DWK Life Sciences
W242421-A
Rosa Polyeten 1000 Cs.
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
3750.00 SEK
3589.21 SEK / Paket med 1000
Spara 160.79 SEK
4% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 10-03-2026
Lägg i varukorgen
12496061
Visa dokument
DWK Life Sciences
W242427-A
Lila Polyeten 1000 Cs.
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
3750.00 SEK
3589.21 SEK / Paket med 1000
Spara 160.79 SEK
4% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 10-03-2026
Lägg i varukorgen
12604813
Visa dokument
DWK Life Sciences
242427
Lila LDPE 100 Cs.
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
415.00 SEK
396.86 SEK / Paket med 100
Spara 18.14 SEK
4% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 10-03-2026
Lägg i varukorgen
12496051
Visa dokument
DWK Life Sciences
W242422-A
Rött Polyeten 1000 Cs.
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
3750.00 SEK
3589.21 SEK / Paket med 1000
Spara 160.79 SEK
4% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 23-10-2025
Lägg i varukorgen
10338393
Visa dokument
DWK Life Sciences
242422
Rött LDPE 100 Cs.
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
415.00 SEK
396.86 SEK / Paket med 100
Spara 18.14 SEK
4% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 10-03-2026
Lägg i varukorgen
12436071
Visa dokument
DWK Life Sciences
W242430-A
Vitt LDPE 1000 Cs.
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
3750.00 SEK
3589.21 SEK / Paket med 1000
Spara 160.79 SEK
4% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 10-03-2026
Lägg i varukorgen
11754209
Visa dokument
DWK Life Sciences
242430
Vitt LDPE 100 Cs.
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
401.00 SEK
383.47 SEK / Paket med 100
Spara 17.53 SEK
4% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 10-03-2026
Lägg i varukorgen
12416071
Visa dokument
DWK Life Sciences
W242428-A
Gult Polyeten 1000 Cs.
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
3750.00 SEK
3589.21 SEK / Paket med 1000
Spara 160.79 SEK
4% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 10-03-2026
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
  • Förlängd kontrollerad droppspets doserar en droppe i taget
  • Den genomsnittliga droppstorleken är 44 μL± 6 μL
Specifikationer
Specifikationer
ISO 9001
41μ L
Dropper Tips
Droppa flaska i plast
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ Lågdensitet förlängda kontrollerade droppspetsar (15 mm)