Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ LVI™ Flaskor med Crimp Top
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Förslutningstyp:
Crimp Cap
Skruvlock
Färg:
Bärnsten
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
En μ300 L avsmalnande insats smälts samman till en 12x 32 mm flaska, vilket säkerställer att provet försluts med lock och septa.
- Flaskan har en restvolym som kan vara så låg μsom 4 L, beroende på lösningsmedel, nålstil och djupjustering av autosamplern
- Kompatibel med autosamplare som använder 12 OD x32 mmH injektionsflaskor
- Lätt utsvängning på toppen av insatsen ger ett större målområde för nålen
- Insatser och genomskinliga flaskor är gjorda av ASTM™ Borosilikatglas av typ I klass A
- Ambra flaskor är gjorda av ASTM Typ I klass B borosilikatglas
- Med vit keramisk markeringspunkt för enklare providentifiering
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 0.3 mL |
| Volym (engelska) | 0.1 dr. |
| Förslutningstyp | Crimp Cap |
| Höjd (metrisk) | 32 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM Typ I, Klass A |
| Typ | LVI™ Vial |