Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Lyofiliserad propp: 2-bens lyofiliseringspropp
Produktkod. 11501105 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Färg:
Grå
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Färg unitSize
11501105 Grå Paket med 1000
1 options
Produktkod. 11501105 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W224100406
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mycket låg adsorption av de konserveringsmedel som finns i vattenhaltiga parenterala lösningar - Finns i 2-Leg, 3-Leg och Igloo-stilar.
  • Visar en mycket låg nivå av fuktadsorption
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 1.3 cm
Diameter (metrisk) 2 cm
För användning med (applikation) Lyofilisering
Hårdhet 46 Durometer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Grå
Material Bromobutylgummi
Produkttyp 2-bens lyofiliseringspropp