Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Lyofiliserad propp: rak propp
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Grå
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Visar en mycket låg nivå av fuktadsorption
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 1.3cm |
| För användning med (applikation) | Lyofilisering |
| För användning med (utrustning) | Passar 0,7 cm ID, 1,3 cm OD mun på flaskor |
| Hårdhet | 46 Shore A |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Grå |
| Material | Bromobutylgummi |
| Produkttyp | Rak pluggstoppare |