Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ M-T Vial File™ och tillbehör
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Produkttyp:
Dela
Förvaringslåda
Indexkort
M-T Vial File
Kvantitet:
35 Fall
6 Fall
För användning med (utrustning):
228778 Gångjärnsväska
228780 Gångjärnsväska
24 x 20 ml injektionsflaskor
40 x 4 ml injektionsflaskor
54 x 8 ml injektionsflaskor
60 x 2 ml injektionsflaskor
W228790 gångjärnsfodral
Förpackningsstorlek:
Paket med 35
Paket med 6
Beskrivning
För kompakt och organiserad provförvaring
- Förvarar flaskor i ett genomskinligt polystyrenfodral
- Skuminsatser och skiljeväggar ger skydd
- Med alfanumeriskt indexkort för identifiering
- Registerkort och partitioner finns också separat
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Material | Polystyren |
| För användning med (applikation) | Flaska förvaring och transport |
| För användning med (utrustning) | 60 x 2 ml injektionsflaskor |
| Inkluderar | Klar polystyren gångjärnsfodral, skiljeväggar, skuminsatser och alfanumeriskt indexkort |
| Antal platser | 60 |
| Produkttyp | M-T Vial File |
| Kvantitet | 6 Fall |