Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ M-T Vial File™ och tillbehör
Produktkod. 13429698 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Produkttyp:
Dela
Förvaringslåda
Indexkort
M-T Vial File
Kvantitet:
35 Fall
6 Fall
För användning med (utrustning):
228778 Gångjärnsväska
228780 Gångjärnsväska
24 x 20 ml injektionsflaskor
40 x 4 ml injektionsflaskor
54 x 8 ml injektionsflaskor
60 x 2 ml injektionsflaskor
W228790 gångjärnsfodral
Förpackningsstorlek:
Paket med 35
Paket med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Kvantitet För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
13429698 Förvaringslåda 6 Fall 24 x 20 ml injektionsflaskor Paket med 6
11718719 M-T Vial File 6 Fall 60 x 2 ml injektionsflaskor Paket med 6
10556525 Indexkort 35 Fall 228780 Gångjärnsväska Paket med 35
10116834 Dela 6 Fall 228778 Gångjärnsväska Paket med 6
12453761 Indexkort 35 Fall 228778 Gångjärnsväska Paket med 35
10362663 Förvaringslåda 6 Fall 40 x 4 ml injektionsflaskor Paket med 6
15880130 Förvaringslåda 6 Fall 54 x 8 ml injektionsflaskor Paket med 6
15843731 Dela 6 Fall W228790 gångjärnsfodral Paket med 6
10164613 Dela 6 Fall 228780 Gångjärnsväska Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 13429698 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W228792
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2722.50 SEK
    2466.39 SEK / Paket med 6
    Save 256.11 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 10-11-2026
För kompakt och organiserad provförvaring
  • Förvarar flaskor i ett genomskinligt polystyrenfodral
  • Skuminsatser och skiljeväggar ger skydd
  • Med alfanumeriskt indexkort för identifiering
  • Registerkort och partitioner finns också separat
Specifikationer
Förslutningstyp Gångjärnslock
Färg Klart
Material Plast
Form Rektangulär
För användning med (applikation) Bekväm förvaring och transport av provflaskor
För användning med (utrustning) 24 x 20 ml injektionsflaskor
Håller 24 (2, 4, 20 ml injektionsflaskor)
Inkluderar Skuminsats, indexkort, skiljevägg, polystyrenfodral
Antal platser 24
Produkttyp Förvaringslåda
Kvantitet 6 Fall