Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ M-T Vial File™ och tillbehör
Produktkod. 15843731 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Produkttyp:
Dela
Förvaringslåda
Indexkort
M-T Vial File
Kvantitet:
35 Fall
6 Fall
För användning med (utrustning):
228778 Gångjärnsväska
228780 Gångjärnsväska
24 x 20 ml injektionsflaskor
40 x 4 ml injektionsflaskor
54 x 8 ml injektionsflaskor
60 x 2 ml injektionsflaskor
W228790 gångjärnsfodral
Förpackningsstorlek:
Paket med 35
Paket med 6
Produktkod. 15843731
Brand: DWK Life Sciences W228786
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För kompakt och organiserad provförvaring
  • Förvarar flaskor i ett genomskinligt polystyrenfodral
  • Skuminsatser och skiljeväggar ger skydd
  • Med alfanumeriskt indexkort för identifiering
  • Registerkort och partitioner finns också separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Förvaring och transport av provflaskor
För användning med (utrustning) W228790 gångjärnsfodral
Produkttyp Dela
Kvantitet 6 Fall