Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Magna-Flex™ Spinnerflaskor
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
3000 mL
6 L
Inkluderar:
Endast kolv
Kolv med impeller
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Kolvar av borosilikatglas
- Två stora sidoarmar med skruvlock
- Flex-typ, glödformad glashjul roterar från ett fast läge ovanför vätskenivån runt en fördjupning i botten av kolven
- Graderad
- Avtagbar stift av rostfritt stål immobiliserar pumphjulet under hantering eller dekantering för att förhindra skador på celler eller mikrobärare
- Autoklaverbara kolvar och pumphjul för utvalda storlekar kan också beställas separat
- US-patent nr 3,854,704
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Inkluderar | Kolv med impeller |
| Sidoarmsled | 33-430 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Graderad | Ja |
| Stängningsstorlek | 51-440 |