Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Magna-Flex™ Spinnerflaskor
Produktkod. 12401431 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
3000 mL
6 L
Inkluderar:
Endast kolv
Kolv med impeller
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12401431
Brand: DWK Life Sciences 356916
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Producera högutbyteskulturer genom att bibehålla jämn cirkulation samtidigt som mikrobärarna hålls i suspension
  • Kolvar av borosilikatglas
  • Två stora sidoarmar med skruvlock
  • Flex-typ, glödformad glashjul roterar från ett fast läge ovanför vätskenivån runt en fördjupning i botten av kolven
  • Graderad
  • Avtagbar stift av rostfritt stål immobiliserar pumphjulet under hantering eller dekantering för att förhindra skador på celler eller mikrobärare
  • Autoklaverbara kolvar och pumphjul för utvalda storlekar kan också beställas separat
  • US-patent nr 3,854,704
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Material Borsilikatglas
Inkluderar Endast kolv
Sidoarmsled 33-430
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Ja
Stängningsstorlek 51-440