Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Magna-Flex™ Spinnerflaskor
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
3000 mL
6 L
Inkluderar:
Endast kolv
Kolv med impeller
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Kolvar av borosilikatglas
- Två stora sidoarmar med skruvlock
- Flex-typ, glödformad glashjul roterar från ett fast läge ovanför vätskenivån runt en fördjupning i botten av kolven
- Graderad
- Avtagbar stift av rostfritt stål immobiliserar pumphjulet under hantering eller dekantering för att förhindra skador på celler eller mikrobärare
- Autoklaverbara kolvar och pumphjul för utvalda storlekar kan också beställas separat
- US-patent nr 3,854,704
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Yttre | 4,3 tum |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| För användning med (utrustning) | Celloptimeringssystem |
| Höjd (engelska) | 7,4 tum |
| Höjd (metrisk) | 19 cm |
| Inkluderar | Endast kolv |
| Graderad | Ja |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11 cm |
| Stängningsstorlek | 10 till 44 cm |