Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Mikrovävnadskvarn med lock, PTFE-stötstöt och lockfoder
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet:
0,016 oz., 0,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Stötstång tillverkad av stång av rostfritt stål nr 316 med stötspets gjord av PTFE
- Murbruk tillverkad av lågextraherande borosilikatglas
- Byt ut den öppna skruvlocken mot en solid topplock som ger en flaska för tillfällig provförvaring.
Beställningsinfo
Spelet mellan mortelstöt och mortel är 0,05 till 0,15 mm. Provet kan förvaras i murbruk genom att använda en Wheaton solid-top svart fenolskruvlock med PTFE-beklädd gummifoder (nr 240408).
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 0,016 oz. |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 4,52 tum. |
| Inkluderar | Keps, PTFE mortelstöt, lockfoder, borosilikatglasmortel |
| Kapacitet (metrisk) | 0.5 mL |
| Längd (metrisk) | 115mm |
| Kapacitet | 0,016 oz., 0,5 ml |