Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Mikrovävnadsslipare
Produktkod. p-156056 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet:
0,003 oz., 0,1 ml
0,006 oz., 0,2 ml
Längd (engelska):
4,33 tum
4,52 tum.
Rördiameter (engelska) Utsida:
0,15 tum.
0,27 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Längd (engelska) Rördiameter (engelska) Utsida unitSize
11531305 0,003 oz., 0,1 ml 4,33 tum 0,15 tum. Paket med 2
10449651 0,006 oz., 0,2 ml 4,52 tum. 0,27 tum. Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11531305 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 357844
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används i extremt precist arbete när känslig handmanövrering krävs
  • Tillverkad av lågutdragbart borosilikatglas
Potter-Elvehjem Mikrovävnadskvarn
  • Reservoar och hällläpp ger enkel dekantering av mikroprov
  • Enheten kan autoklaveras/steriliseras för att förhindra korskontaminering mellan proverna
  • Stötfrigöringsområde: 0,1– 0,15 mm
Mikrovävnadskvarn med PTFE-mellanlägg
  • PTFE-distansen riktar in mortelstöten och minskar aerosolen av produkten
  • Inkluderar en finmalen glasstöt och rör
  • Autoklaveringsbar
Mikrovävnadskvarn för engångsbruk
  • Disponibel för att eliminera korskontaminering och användbar för radioaktiva prover
  • Liten malarea möjliggör hög provåtervinning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 0,003 oz.
Kapacitet (metrisk) 0.1 mL
Material Borsilikatglas
Produkttyp Mikrovävnadskvarn för engångsbruk
För användning med (applikation) Används i extremt precist arbete när känslig handmanövrering krävs
Längd (engelska) 4,33 tum
Längd (metrisk) 110mm
Längd (engelska) rör 2,5 tum
Längd (metrisk) rör 65mm
Rördiameter (engelska) Utsida 0,15 tum.
Rördiameter (metrisk) utsida 4mm
Kapacitet 0,003 oz., 0,1 ml