Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Microlink Kepsar
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Halsfinish:
33-430
38-430
Färg:
Svart
Vitt
Produkttyp:
Microlink Lock
Skruvlock
nr per ärende:
24/Cs.
50/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 50
Beskrivning
Öppna topplock är idealiska för att lagra och innehålla flyktiga lösningsmedel, känsliga föreningar och frätande kemikalier
- Foder av polypropen/silikon/PTFE är ultraljudsvetsad på varje lock för att eliminera risken för toxicitet
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Material | Polypropen |
| nr per ärende | 50/Cs. |
| Liner material | Polypropen/silikon |
| Halsfinish | 33-430 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Produkttyp | Skruvlock |
| För användning med (utrustning) | Flaska |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |