Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Omnispense™ Plus tillbehörspumphuvuden för peristaltisk pump
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
- Stapelbara pumphuvuden (13-687-444 och -442) tillåter användaren att lägga till upp till två extra pumphuvuden, för totalt tre pumphuvuden per utmatningspump
- Kassettpumphuvud idealiskt för flerkanalsapplikationer
- Avtagbara kassetter kan förladdas med rörelement och bytas utan att stoppa frekvensomriktaren
†För slangar med hålstorlekar från 0,13 till 2,79 mm.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Valfritt staplingspumphuvud för 2,3 mm väggslang |
| För användning med (applikation) | 2,3 mm väggrör |
| För användning med | Omnispense™ plus peristaltisk pump |
| Håller | 4 |
| Antal kanaler | 1 |
| Typ | Staplingspumphuvud |