Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Scrubber-absorberrör i ett stycke
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
- Eliminerar den besvärliga kulleden som förbinder skrubber- och absorberrören som överensstämmer med ASTM / USP och EPA-specifikationer
- Det fristående systemet har en standard avsmalning 24/40 Clear-Seal gemensam
- Tillverkad av WHEATON 33 lågt extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E 438 Typ I, klass A krav
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skrubbare/absorberrör |
| Standard konisk fog | 24/40 |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med (applikation) | För arsenikanalys |
| Kvantitet | 1/Cs. |