Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Öppna övre skruvlock med silikonfoder
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Halsfinish:
13-425
15-425
Färg:
Svart
Vitt
nr per ärende:
1000 Cs.
250 Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 250
Beskrivning
- Tål autoklavering/sterilisering
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Material | Fenolharts |
| nr per ärende | 250 Cs. |
| Halsfinish | 13-425 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Produkttyp | Öppna det övre skruvlocket |
| För användning med (utrustning) | Glasflaska eller injektionsflaska |
| Förslutningsfoder | PTFE/silikon |