Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Peristaltisk pump fotkontakt
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
För användning med (applikation):
Handsfree-pumpstyrning
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Möjliggör handsfree pumpstyrning
- Startar och stoppar doseringscykeln
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | UL, CSA, CE |
| Visa | LCD |
| För användning med (applikation) | Handsfree-pumpstyrning |
| För användning med | Omnispense™ eller Unispense™ peristaltiska pumpar |