Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Peristaltisk pumpslang: Slanguttag/lueradapter
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
- För utmatning av pump och montering av grenrör
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Insida | 7/100 tum |
| Diameter (metrisk) Insida | 2 mm |
| För användning med (applikation) | Doseringspump |
| För användning med | Doseringspump |
| Total längd (engelska) | 0,12 tum |
| Total längd (metrisk) | 3 mm |
| Typ | Slangbarb/lueradapter |
| Längd (metrisk) | 3 mm |