Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Peroxidhärdad silikonslang för allmänt labbbruk
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
2 mm
3 mm
6 mm
8 mm
Total längd (metrisk):
150 cm
760 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Inre | 23/100 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 6 mm |
| Material | Silikon |
| Total längd (engelska) | 5 ft. |
| Total längd (metrisk) | 150 cm |
| Tjocklek (engelska) | 0,09 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 2.3 mm |
| För användning med (applikation) | Peristaltisk pump |
| Sterilitet | Sterila |
| Inkluderar | Borosilikatglassänke i ena änden och tillförselmunstycke av polypropen i andra änden |
| Visa mer |