Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Peroxidhärdad silikonslang för allmänt labbbruk
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
2 mm
3 mm
6 mm
8 mm
Total längd (metrisk):
150 cm
760 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Descripción
- Autoklaveringsbar
Especificaciones
Especificaciones
| Diameter (engelska) Inre | 23/100 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 6 mm |
| Material | Silikon |
| Total längd (engelska) | 25 ft. |
| Total längd (metrisk) | 760 cm |
| Tjocklek (engelska) | 0,09 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 2.3 mm |
| För användning med | Peristaltisk pump |
| Produkttyp | Slangar |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido