Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Peroxidhärdad silikonslang för allmänt labbbruk
Produktkod. 12411531 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
2 mm
3 mm
6 mm
8 mm
Total längd (metrisk):
150 cm
760 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12411531
Brand: DWK Life Sciences 374308
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Monteringen består av 1,5 m (5 fot) sektion av silikonslang med en väggtjocklek på 2,3 mm, ett sänke av borosilikatglas och ett tillförselmunstycke av polypropen.
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Inre 31/100 tum.
Diameter (metrisk) Inre 8 mm
Material Silikon
Total längd (engelska) 25 ft.
Total längd (metrisk) 760 cm
Tjocklek (engelska) 0,09 tum.
Tjocklek (metrisk) 2.3 mm
För användning med (applikation) Peristaltisk pump
Produkttyp Slangar