Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Imhoff kon i plast
Produktkod. 12492252 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
12492252 1000 ml Paket med 4
1 options
Produktkod. 12492252 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W990800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2775.00 SEK
    2356.00 SEK / Paket med 4
    Save 419.00 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 03-12-2026
1000mL styren-akrylnitrilenhet
  • Gradering: 0,3 till 1 ml (i 0,1 ml underavdelningar); 1 till 10 ml (i 0,5 ml); 10 till 40 ml (i 1 ml); och 40 till 100 ml (i 2 ml)
  • Markeringar även vid 250, 500 och 1000 ml
  • Tillverkad av styren-akrylnitril och levereras med proppad polypropenlock
Specifikationer
Volym (metrisk) 1000 ml
För användning med (applikation) Imhoff konställ, volymetrisk bestämning av sedimenterande fasta ämnen i yt- och saltvatten samt hushålls- och industriavfall
Graderad Ja
Material SAN
Volym (engelska) 33,81 oz.
Höjd (engelska) 18 tum
Höjd (metrisk) 45.72 cm