Läs mer
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Polyacetalklämmor
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Blått
Gult
Mörkgrön
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
- Gjuten av polyoximetylen (POM), ett acetalharts
- Kommer inte att repa glas och tål temperaturer upp till 150 °C
- Resistent mot baser och svaga syror
- Ej resistent mot halogengaser och koncentrerade syror
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Standard konisk klämma |
| Material | POM Acetal |
| För användning med (utrustning) | Wheaton Sulfiddestillationssats |
| Färg | Mörkgrön |