Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Hällring av polypropen för Lab 45 graderade flaskor
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
- Utbytbar klar (naturlig) polypropenhällring för GL 45 laboratorieflaskor
- Droppfri design stödjer ren, kontrollerad gjutning
- Kompatibel med GL 45 skruvgängade graderade laboratorieflaskor
- Autoklavbar för användning i steriliseringsarbetsflöden
- Maxtemperatur: 140 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Halsfinish | 45mm |
| För användning med (utrustning) | För Lab 45's graderad flaska |
| Stängningsstorlek | 45 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Produkttyp | Täta |