Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Potter-Elvehjem Vävnadsslipare
Produktkod. 10060283 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet:
0,06 oz., 2 ml
0,16 oz., 5 ml
0,33 oz., 10 ml
0,5 oz., 15 ml
1,01 oz., 30 ml
1,85 oz., 55 ml
Material:
Borsilikatglas
Plastbelagt glas
Längd (metrisk):
203 mm
219 mm
266 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Material Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10060283 0,33 oz., 10 ml Borsilikatglas 219 mm Paket med 2
11397793 1,85 oz., 55 ml Borsilikatglas 266 mm Paket med 2
11387793 0,5 oz., 15 ml Borsilikatglas 219 mm Paket med 2
11377793 1,01 oz., 30 ml Borsilikatglas 266 mm Paket med 2
10581142 0,5 oz., 15 ml Plastbelagt glas 219 mm -
11501315 1,01 oz., 30 ml Plastbelagt glas 266 mm Paket med 2
11591305 0,33 oz., 10 ml Plastbelagt glas 219 mm Paket med 2
11511315 1,85 oz., 55 ml Plastbelagt glas 266 mm Paket med 2
10373143 0,16 oz., 5 ml Borsilikatglas 219 mm Paket med 2
10092333 0,06 oz., 2 ml Borsilikatglas 203 mm Paket med 2
11581305 0,16 oz., 5 ml Plastbelagt glas 219 mm Paket med 2
10530762 0,06 oz., 2 ml Plastbelagt glas 203 mm Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 10060283 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 358039
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4383.75 SEK
    4026.41 SEK / Paket med 2
    Save 357.34 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 09-02-2027
Välj slipmaskiner med eller utan plastskyddsbeläggning
  • Tillverkad av Wheaton-33™ lågextraherande borosilikatglas
  • Utbytbara delar
  • Stång av rostfritt stål kan sättas in i en elektrisk omrörare
  • PTFE-stötbotten anpassar sig exakt till rörets botten; spelrum på cirka 0,1 till 0,15 mm
  • Transparent plastbeläggning på Safe-Grind™ vävnadskvarnar skyddar murbruk från att bli repade, förbättrar greppet och innehåller homogenat vid rörbrott
  • Autoklaveringsbar
Beställningsinfo
Stångdimensioner, 1/4 tum diameter (6 mm)
Specifikationer
Clearance (engelska) 0,004 till 0,006 tum.
Uttag (metrisk) 0,1 till 0,15 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Skaft 0,25 tum
Diameter (metrisk) axel 6.3mm
Kapacitet (engelska) 0,33 oz.
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Material Borsilikatglas
Produkttyp Vävnadskvarn
För användning med (applikation) Beredning av vävnadshomogenat
Längd (engelska) 8,62 tum.
Längd (metrisk) 219 mm
Längd (engelska) rör 2,91 tum.
Längd (metrisk) rör 74mm
Rördiameter (engelska) Utsida 0,62 tum.
Rördiameter (metrisk) utsida 16mm
Kapacitet 0,33 oz., 10 ml
Stötstötmaterial PTFE