Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Potter-Elvehjem Vävnadsslipare
Produktkod. 10530762 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet:
0,06 oz., 2 ml
0,16 oz., 5 ml
0,33 oz., 10 ml
0,5 oz., 15 ml
1,01 oz., 30 ml
1,85 oz., 55 ml
1,85 uns, 55 ml
Material:
Borsilikatglas
Plastbelagt glas
Längd (metrisk):
203 mm
219 mm
266 mm
Unit Size:
Paket med 2
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet Material Längd (metrisk) unitSize
10530762 0,06 oz., 2 ml Plastbelagt glas 203 mm Paket med 2
11397793 1,85 oz., 55 ml Borsilikatglas 266 mm Paket med 2
11387793 0,5 oz., 15 ml Borsilikatglas 219 mm Paket med 2
11377793 1,01 oz., 30 ml Borsilikatglas 266 mm Paket med 2
10060283 0,33 oz., 10 ml Borsilikatglas 219 mm Paket med 2
10581142 0,5 oz., 15 ml Plastbelagt glas 219 mm -
11501315 1,01 oz., 30 ml Plastbelagt glas 266 mm Paket med 2
11591305 0,33 oz., 10 ml Plastbelagt glas 219 mm Paket med 2
11511315 1,85 uns, 55 ml Plastbelagt glas 266 mm Paket med 2
10373143 0,16 oz., 5 ml Borsilikatglas 219 mm Paket med 2
10092333 0,06 oz., 2 ml Borsilikatglas 203 mm Paket med 2
11581305 0,16 oz., 5 ml Plastbelagt glas 219 mm Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Product Code. 10530762 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 358003
Only null left
Add to basket
Add to basket
Välj slipmaskiner med eller utan plastskyddsbeläggning
  • Tillverkad av Wheaton-33™ lågextraherande borosilikatglas
  • Utbytbara delar
  • Stång av rostfritt stål kan sättas in i en elektrisk omrörare
  • PTFE-stötbotten anpassar sig exakt till rörets botten; spelrum på cirka 0,1 till 0,15 mm
  • Transparent plastbeläggning på Safe-Grind™ vävnadskvarnar skyddar murbruk från att bli repade, förbättrar greppet och innehåller homogenat vid rörbrott
  • Autoklaveringsbar
Order Info
Stångdimensioner, 1/4 tum diameter (6 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Clearance (engelska) 0,004 till 0,006 tum.
Uttag (metrisk) 0,1 till 0,15 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Skaft 0,25 tum
Diameter (metrisk) axel 6.3mm
Kapacitet (engelska) 0,06 oz.
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Material Plastbelagt glas
Produkttyp Vävnadskvarn
För användning med (applikation) Beredning av vävnadshomogenat
Längd (engelska) 7,99 tum.
Inkluderar Plastbeläggning
Längd (metrisk) 203 mm
Längd (engelska) rör 1,77 tum.
Längd (metrisk) rör 45mm
Rördiameter (engelska) Utsida 0,43 tum.
Rördiameter (metrisk) utsida 11mm
Kapacitet 0,06 oz., 2 ml
Stötstötmaterial PTFE