Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Potter-Elvehjem Vävnadsslipare
Produktkod. 11591305 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
15 mL
30 mL
55 mL
Material:
Borsilikatglas
Plastbelagt glas
Längd (metrisk):
203 mm
219 mm
266 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Material Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11591305 10 mL Plastbelagt glas 219 mm Paket med 2
11397793 55 mL Borsilikatglas 266 mm Paket med 2
11387793 15 mL Borsilikatglas 219 mm Paket med 2
11377793 30 mL Borsilikatglas 266 mm Paket med 2
10060283 10 mL Borsilikatglas 219 mm Paket med 2
10581142 15 mL Plastbelagt glas 219 mm -
11501315 30 mL Plastbelagt glas 266 mm Paket med 2
11511315 55 mL Plastbelagt glas 266 mm Paket med 2
10373143 5 mL Borsilikatglas 219 mm Paket med 2
10092333 2 mL Borsilikatglas 203 mm Paket med 2
11581305 5 mL Plastbelagt glas 219 mm Paket med 2
10530762 2 mL Plastbelagt glas 203 mm Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 11591305 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 358007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4037.25 SEK
    3834.68 SEK / Paket med 2
    Save 202.57 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 25-01-2027
Välj slipmaskiner med eller utan plastskyddsbeläggning
  • Tillverkad av Wheaton-33™ lågextraherande borosilikatglas
  • Utbytbara delar
  • Stång av rostfritt stål kan sättas in i en elektrisk omrörare
  • PTFE-stötbotten anpassar sig exakt till rörets botten; spelrum på cirka 0,1 till 0,15 mm
  • Transparent plastbeläggning på Safe-Grind™ vävnadskvarnar skyddar murbruk från att bli repade, förbättrar greppet och innehåller homogenat vid rörbrott
  • Autoklaveringsbar
Beställningsinfo
Stångdimensioner, 1/4 tum diameter (6 mm)
Specifikationer
Clearance (engelska) 0,004 till 0,006 tum.
Uttag (metrisk) 0,1 till 0,15 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Skaft 0,25 tum
Diameter (metrisk) axel 6.3mm
Kapacitet (engelska) 0,33 oz.
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Material Plastbelagt glas
Produkttyp Vävnadskvarn
För användning med (applikation) Beredning av vävnadshomogenat
Längd (engelska) 8,62 tum.
Inkluderar Plastbeläggning
Längd (metrisk) 219 mm
Längd (engelska) rör 2,91 tum.
Längd (metrisk) rör 74mm
Rördiameter (engelska) Utsida 0,62 tum.
Rördiameter (metrisk) utsida 16mm
Stötstötmaterial PTFE