Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Potter-Elvehjem Vävnadsslipare
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet:
0,06 oz., 2 ml
0,16 oz., 5 ml
0,33 oz., 10 ml
0,5 oz., 15 ml
1,01 oz., 30 ml
1,85 oz., 55 ml
1,85 uns, 55 ml
Material:
Borsilikatglas
Plastbelagt glas
Längd (metrisk):
203 mm
219 mm
266 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
Välj slipmaskiner med eller utan plastskyddsbeläggning
- Tillverkad av Wheaton-33™ lågextraherande borosilikatglas
- Utbytbara delar
- Stång av rostfritt stål kan sättas in i en elektrisk omrörare
- PTFE-stötbotten anpassar sig exakt till rörets botten; spelrum på cirka 0,1 till 0,15 mm
- Transparent plastbeläggning på Safe-Grind™ vävnadskvarnar skyddar murbruk från att bli repade, förbättrar greppet och innehåller homogenat vid rörbrott
- Autoklaveringsbar
Beställningsinfo
Stångdimensioner, 1/4 tum diameter (6 mm)
Specifikationer
Specifikationer
| Clearance (engelska) | 0,004 till 0,006 tum. |
| Uttag (metrisk) | 0,1 till 0,15 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Skaft | 0,25 tum |
| Diameter (metrisk) axel | 6.3mm |
| Kapacitet (engelska) | 1,85 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 55 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | Vävnadskvarn |
| För användning med (applikation) | Beredning av vävnadshomogenat |
| Visa mer |