Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Potter-Elvehjem Vävnadsslipmaskiner med radiella tandningar
Produktkod. 12411461 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet:
0,06 oz., 2 ml
0,16 oz., 5 ml
0,33 oz., 10 ml
0,5 oz., 15 ml
1,01 oz., 30 ml
1,85 oz., 55 ml
Diameter (engelska) Utsida:
0,47 tum.
0,51 tum
0,62 tum.
0,74 tum.
0,94 tum
1,18 tum.
Längd (engelska):
7,99 tum.
8,62 tum.
10,4 tum
Längd (engelska) rör:
1,7 tum
2,59 tum.
2,91 tum.
3,3 tum.
4,64 tum.
5,1 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Diameter (engelska) Utsida Längd (engelska) Längd (engelska) rör unitSize
12411461 0,33 oz., 10 ml 0,62 tum. 8,62 tum. 2,91 tum. Paket med 2
11561305 0,06 oz., 2 ml 0,47 tum. 7,99 tum. 1,7 tum Paket med 2
12491451 0,16 oz., 5 ml 0,51 tum 8,62 tum. 2,59 tum. Paket med 2
12451461 1,01 oz., 30 ml 0,94 tum 10,4 tum 4,64 tum. Paket med 2
12471461 1,85 oz., 55 ml 1,18 tum. 10,4 tum 5,1 tum Paket med 2
12431461 0,5 oz., 15 ml 0,74 tum. 8,62 tum. 3,3 tum. Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12411461 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 357979
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tandad PTFE-stöt sprider homogenatet i mortelcylindern mer effektivt
Slipmaskiner är exakt konstruerade med helt utbytbara delar, vilket möjliggör enklare utbyte av delar.
  • Murbruk tillverkat av lågutdragbart borosilikatglas
  • Radiell tandad PTFE mortelstöt
  • Utbytbara delar
  • Autoklaveringsbar
Beställningsinfo
Slipkammarens spel är 0,004 tum till 0,006 tum. (0,1 till 0,15 mm). Tandningarnas djup är 0,020 tum till 0,025 tum . Diametern på axeln i rostfritt stål är 0,25 tum. (6,3 mm).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Utsida 0,62 tum.
Diameter (metrisk) Utsida 16mm
Kapacitet (engelska) 0,33 oz.
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Material Borosilikatglas, PTFE
Produkttyp Vävnadskvarn
Längd (engelska) 8,62 tum.
Längd (metrisk) 219mm
Längd (engelska) rör 2,91 tum.
Längd (metrisk) rör 74mm
Kapacitet 0,33 oz., 10 ml