Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Potter-Elvehjem Vävnadsslipmaskiner med radiella tandningar
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet:
0,06 oz., 2 ml
0,16 oz., 5 ml
0,33 oz., 10 ml
0,5 oz., 15 ml
1,01 oz., 30 ml
1,85 oz., 55 ml
Diameter (engelska) Utsida:
0,47 tum.
0,51 tum
0,62 tum.
0,74 tum.
0,94 tum
1,18 tum.
Längd (engelska):
7,99 tum.
8,62 tum.
10,4 tum
Längd (engelska) rör:
1,7 tum
2,59 tum.
2,91 tum.
3,3 tum.
4,64 tum.
5,1 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
Slipmaskiner är exakt konstruerade med helt utbytbara delar, vilket möjliggör enklare utbyte av delar.
- Murbruk tillverkat av lågutdragbart borosilikatglas
- Radiell tandad PTFE mortelstöt
- Utbytbara delar
- Autoklaveringsbar
Beställningsinfo
Slipkammarens spel är 0,004 tum till 0,006 tum. (0,1 till 0,15 mm). Tandningarnas djup är 0,020 tum till 0,025 tum . Diametern på axeln i rostfritt stål är 0,25 tum. (6,3 mm).
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Utsida | 0,94 tum |
| Diameter (metrisk) Utsida | 24mm |
| Kapacitet (engelska) | 1,01 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Material | Borosilikatglas, PTFE |
| Produkttyp | Vävnadskvarn |
| Längd (engelska) | 10,4 tum |
| Längd (metrisk) | 266mm |
| Längd (engelska) rör | 4,64 tum. |
| Längd (metrisk) rör | 118mm |
| Visa mer |