Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ PP-tillverkade leveransmunstycken
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Diameter (metrisk):
2 och 3 mm
6 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
- Glassänke används för att säkra slangar när man drar från en behållare
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Polypropen |
| För användning med | Wheaton peristaltiska pumpar, dispenseringspumpar och slangar |
| Produkttyp | Leveransmunstycke |