Läs mer
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Förinställda klara standardampuller
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Ett guldband på skaftet indikerar att ampullen är förinställd för att underlätta knäppning.
- Tillverkad av USP Typ I klart och bärnstensfärgat lågextraherande borosilikatglas
- Steriliseringsmetoder: autoklav, torr värme och EtO
- Förhindrar korskontaminering
Standardförpackningar, miljö- och diagnostiska standarder, lyofilisering och kryogen lagring
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 20 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | Förinställd ampull |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 1.05 cm |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,41 tum. |
| Höjd (metrisk) | 6.1 cm |
| Höjd (engelska) | 2,4 tum |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM E438 Typ I, Klass A |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?