Läs mer
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Förinställd Gold-Band™ Amber Ampules
Produktkod. 11764129 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
2 ml
5 ml
Diameter (engelska) Yttre:
0,413 tum.
0,472 tum.
0,64 tum.
Höjd (engelska):
2,63 tum.
2,95 tum.
3,3 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (engelska) Yttre Höjd (engelska) Förpackningsstorlek
11764129 50 pmol RNA per reaktion 0,413 tum. 2,63 tum. Paket med 144
10268241 2 ml 0,472 tum. 2,95 tum. Paket med 144
11794129 5 ml 0,64 tum. 3,3 tum. Paket med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11764129 Leverantör DWK Life Sciences™ Leverantörsnummer 176792
Beräknad leverans: 10-11-2026
Skydda ljuskänsliga prover
  • Bärnstensfärgad borosilikatglas
  • Förinställd för att eliminera arkivering
  • Gold-Band funktionen indikerar förscoring
  • Stammarna kan dras eller spetsförseglas
Uppfyllande
Möta USP Typ 1 och ASTM™ Typ I, klass B standarder
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA per reaktion
Material Borsilikatglas
Produkttyp Förinställd ampull
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 1.05 cm
Diameter (engelska) Yttre 0,413 tum.
Höjd (metrisk) 6.7 cm
Höjd (engelska) 2,63 tum.
Certifikat och efterlevnad USP Typ 1, ASTM Typ I, Klass A