Läs mer
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Förinställd Gold-Band™ Klara ampuller
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
Förinställd för att eliminera behovet av arkivering
- Lågt extraherbart borosilikatglas
- Gold-Band funktionen indikerar förscoring
- Stjälkarna kan dras eller spetsförseglas
Uppfyllande
Möta USP Typ 1 och ASTM™ Typ I, klass A standarder
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | Förinställd ampull |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 1.9 cm |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,74 tum. |
| Höjd (metrisk) | 10.7 cm |
| Höjd (engelska) | 4,21 tum. |
| Certifikat och efterlevnad | USP Typ 1, ASTM Typ I, Klass A |